2-Acetamido-5-aminopyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
018015-1G 018015-5G
FLUO018015-1GEA 368 EUR InStock
FLUO018015-1G FLUO018015-5G
2-Acetamido-5-aminopyridin
2-Acetamido-5-aminopyridin
Formel: C₇H₉N₃O
MDL Number: MFCD00160311
CAS-Nummer: 29958-14-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge