1-(4-(Trifluormethyl)phenyl)piperazin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
018140-1G 018140-5G
FLUO018140-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018140-1G FLUO018140-5G
1-(4-(Trifluormethyl)phenyl)piperazin
1-(4-(Trifluormethyl)phenyl)piperazin
Formel: C₁₁H₁₃F₃N₂
MDL Number: MFCD00040765
CAS-Nummer: 30459-17-7
EINECS: 250-210-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge