2-Bromterephthalsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
115274-25G 115274-5G
SIAL115274-25GEA 254 EUR InStock
SIAL115274-25G SIAL115274-5G
2-Bromterephthalsäure, Sigma-Aldrich®
2-Bromterephthalsäure
Formel: C₈H₅BrO₄
MDL Number: MFCD00002403
CAS-Nummer: 586-35-6
EINECS: 209-572-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge