Triphenylphosphindibromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
270946-25G 270946-5G
SIAL270946-25GEA 126 EUR InStock
SIAL270946-25G SIAL270946-5G
Triphenylphosphindibromid, Sigma-Aldrich®
Triphenylphosphindibromid
Formel: C₁₈H₁₅Br₂P
MDL Number: MFCD00000054
CAS-Nummer: 1034-39-5
EINECS: 213-855-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge