Zinktrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
290068-10G 290068-50G
SIAL290068-10GEA 81.9 EUR InStock
SIAL290068-10G SIAL290068-50G
Zinktrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Zinktrifluormethansulfonat
Formel: C₂F₆O₆S₂Zn
MDL Number: MFCD00013229
CAS-Nummer: 54010-75-2
EINECS: 258-922-6
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge