Dibutylzinndiacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
290890-250ML 290890-50ML
SIAL290890-250MLEA 180 EUR InStock
SIAL290890-250ML SIAL290890-50ML
Dibutylzinndiacetat, Sigma-Aldrich®
Dibutylzinndiacetat
Formel: C₁₂H₂₄O₄Sn
MDL Number: MFCD00008697
CAS-Nummer: 1067-33-0
EINECS: 213-928-8
UN: 2788
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge