Dibutylzinndilaurat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
291234-5G 291234-100G
SIAL291234-5GEA 35.3 EUR InStock
SIAL291234-5G SIAL291234-100G
Dibutylzinndilaurat, Sigma-Aldrich®
Dibutylzinndilaurat
Formel: C₃₂H₆₄O₄Sn
MW: 631.57 g/mol
MDL Number: MFCD00008963
CAS-Nummer: 77-58-7
EINECS: 201-039-8
UN: 2788
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge