Magnesiummethanolat 6 - 10% in Methanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
335657-2L 335657-500ML
SIAL335657-2LEA 138 EUR InStock
SIAL335657-2L SIAL335657-500ML
Magnesiummethanolat 6 - 10% in Methanol, Sigma-Aldrich®
Magnesiummethanolat
Formel: C₂H₆MgO₂
MDL Number: MFCD00053671
CAS-Nummer: 109-88-6
EINECS: 203-715-8
UN: 1230
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge