Zinn(II)acetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
345164-25G 345164-5G
SIAL345164-25GEA 201 EUR InStock
SIAL345164-25G SIAL345164-5G
Zinn(II)acetat, Sigma-Aldrich®
Zinn(II)acetat
Formel: C₄H₆O₄Sn
MDL Number: MFCD00054408
CAS-Nummer: 638-39-1
EINECS: 211-335-9
UN: 3146
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge