Zinn(IV)acetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
345172-10G 345172-2G
SIAL345172-10GEA 204 EUR InStock
SIAL345172-10G SIAL345172-2G
Zinn(IV)acetat, Sigma-Aldrich®
Zinn(IV)acetat
Formel: C₈H₁₂O₈Sn
MW: 354.89 g/mol
MDL Number: MFCD00014976
CAS-Nummer: 2800-96-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge