Natriumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 2L, 1 M NaOH (1N) standarmäßig volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
38212-1EA 38212-6X1EA
38212-1EAEA 95.46 EUR InStock
38212-1EA 38212-6X1EA
Natriumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 2L, 1 M NaOH (1N) standarmäßig volumetrische Lösung, Fluka™
Sodium hydroxide
Concentrate for 2L standard solution
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: 120 °C
Melting Pt: 323
Dichte: 1.350 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge