1-Butyl-1-methylpyrrolidiniumbis(trifluormethylsulfonyl)imid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
38894-50G-F 38894-5G-F
SIAL38894-50G-FEA 497 EUR InStock
SIAL38894-50G-F SIAL38894-5G-F
1-Butyl-1-methylpyrrolidiniumbis(trifluormethylsulfonyl)imid, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-1-methylpyrrolidiniumbis(trifluormethylsulfonyl)imid
Formel: C₁₁H₂₀F₆N₂O₄S₂
MDL Number: MFCD07784447
CAS-Nummer: 223437-11-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge