Diethylenglycolmonohexylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
449393-18L 449393-1L 449393-4L
SIAL449393-18LEA 1330 EUR InStock
SIAL449393-18L SIAL449393-1L SIAL449393-4L
Diethylenglycolmonohexylether, Sigma-Aldrich®
Diethylenglycolmonohexylether
Formel: C₁₀H₂₂O₃
MW: 190.28 g/mol
MDL Number: MFCD00010703
CAS-Nummer: 112-59-4
EINECS: 203-988-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge