Calciumtrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
515892-10G 515892-50G
SIAL515892-10GEA 124 EUR InStock
SIAL515892-10G SIAL515892-50G
Calciumtrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Calciumtrifluormethansulfonat
Formel: C₂CaF₆O₆S₂
MDL Number: MFCD00143911
CAS-Nummer: 55120-75-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge