3-Formyl-6-methoxypyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
533068-1G 533068-25G 533068-5G
SIAL533068-1GEA 24.6 EUR InStock
SIAL533068-1G SIAL533068-25G SIAL533068-5G
3-Formyl-6-methoxypyridin, Sigma-Aldrich®
3-Formyl-6-methoxypyridin
Formel: C₇H₇NO₂
MW: 137.14 g/mol
MDL Number: MFCD02683446
CAS-Nummer: 65873-72-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge