4,5-Dibrom-2-furancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
656291-25G 656291-5G
SIAL656291-25GEA 178 EUR InStock
SIAL656291-25G SIAL656291-5G
4,5-Dibrom-2-furancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
4,5-Dibromo-2-furoic acid
Formel: C₅H₂Br₂O₃
MDL Number: MFCD00092311
CAS-Nummer: 2434-03-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge