Triethyloxoniumtetrafluoroborat stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Stabilization: Stabilisiert mit Diethylether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
90520-100G 90520-25G
SIAL90520-100GEA 374 EUR InStock
SIAL90520-100G SIAL90520-25G
Triethyloxoniumtetrafluoroborat stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Triethyloxonium tetrafluoroborate
Formel: C₆H₁₅BF₄O
MDL Number: MFCD00044423
CAS-Nummer: 368-39-8
EINECS: 206-705-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge