DL-α-Aminoadipinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A0637-10G A0637-1G A0637-5G
SIALA0637-10GEA 511 EUR InStock
SIALA0637-10G SIALA0637-1G SIALA0637-5G
DL-α-Aminoadipinsäure, Sigma-Aldrich®
DL-α-Aminoadipinsäure
Formel: C₆H₁₁NO₄
MW: 161.16 g/mol
MDL Number: MFCD00063119
CAS-Nummer: 542-32-5
EINECS: 208-809-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge