TAPSO (2-Hydroxy-3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T9269-100G T9269-25G
SIALT9269-100GEA 152 EUR InStock
SIALT9269-100G SIALT9269-25G
TAPSO (2-Hydroxy-3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure), Sigma-Aldrich®
TAPSO (2-Hydroxy-3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure)
Formel: C₇H₁₇NO₇S
MW: 259.28 g/mol
MDL Number: MFCD00038352
CAS-Nummer: 68399-81-5
EINECS: 269-993-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge