p-Tolyltrimethylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SILS16675.5 SILS16675.25 SILS16675.100
SILNSILS16675.5EA 0 EUR InStock
SILNSILS16675.5 SILNSILS16675.25 SILNSILS16675.100
p-Tolyltrimethylsilan
p-Tolyltrimethylsilan
Formel: C₁₀H₁₆Si
MW: 164.32 g/mol
MDL Number: MFCD00014850
CAS-Nummer: 3728-43-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge