Brij® 35 30% in wässriger Lösung
Lieferant: MARKET SOURCE PART PROCESS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Synonyms: Brij® L23
MSPP13900EA 74.1 EUR InStock
MSPP13900
Brij® 35 30% in wässriger Lösung
Brij® 35
Formel: C₅₈H₁₁₈O₂₄
MW: 1199,56 g/mol
Storage Temperature: ambient
MDL Number: MFCD00080891
CAS-Nummer: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge