(Brommethyl)cyclohexan ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
L11343.14 L11343.06
L11343.14EA 87 EUR InStock
L11343.14 L11343.06
(Brommethyl)cyclohexan ≥98%
(Brommethyl)cyclohexan
Purity: 98% CAS No.: 2550-36-9 Molecular Formula: C7H13Br Formula Weight: 177.09 Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.4935 Boiling Point: 99-100°/40mm Beilstein Reference: 635738 MDL No.: MFCD00001509
Formel: C₇H₁₃Br
MW: 177.08 g/mol
Siedepunkt: 99…100 °C (40 mmHg)
Dichte: 1.269
Flash-Pt: 68 °C (154 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001509
CAS-Nummer: 2550-36-9
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..