Dimedon
Lieferant: MENAI
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
D1.500 D1.100
MENAD1.500EA 0 EUR InStock
MENAD1.500 MENAD1.100
Dimedon
Dimedon
Formel: C₈H₁₂O₂
MW: 140.18 g/mol
Siedepunkt: 234
Melting Pt: 148
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001588
CAS-Nummer: 126-81-8
EINECS: 204-804-4
Merck Index: 13,03268
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge