1-Methylcyclopentanol ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
B24744.06 B24744.22
B24744.06EA 54.2 EUR InStock
B24744.06 B24744.22
1-Methylcyclopentanol ≥98%
1-Methylcyclopentanol
Purity: 98% CAS No.: 1462-03-9 Molecular Formula: C6H12O Formula Weight: 100.16 Flash Point: 40°(105°F) Melting Point: 36-37° Boiling Point: 135-136° UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00001364
Formel: C₆H₁₂O
Siedepunkt: 135…136 °C
Melting Pt: 36…37 °C
Dichte: 0,904
Flash-Pt: 40 °C (105 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001364
CAS-Nummer: 1462-03-9
EINECS: 215-963-4
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge