Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methylcyclopentan zS, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

MQ200

8.20789.0005 8.20789.0250
8.20789.0005EA 31.3 EUR InStock
8.20789.0005 8.20789.0250
Methylcyclopentan zS, Sigma-Aldrich®
Methylcyclopentane


Formel: C₆H₁₂
MW: 84.16 g/mol
Siedepunkt: 71.8
Melting Pt: –142 °C
Dichte: 0.74 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –17 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001382
CAS-Nummer: 96-37-7
EINECS: 202-503-2
UN: 2298
ADR: 3 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -142 °C
Molar Mass 84.16 g/mol
Boiling Point 72 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 150 hPa (20 °C)
Flash Point -17 °C
Refractive Index 1.4087 (20 °C, 589 nm)
Density 0.74 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 315 °C

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge