1,2-Dichloroctafluorcyclohexen
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004724-1G 004724-5G
FLUO004724-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004724-1G FLUO004724-5G
1,2-Dichloroctafluorcyclohexen
1,2-Dichloroctafluorcyclohexen
Formel: C₆Cl₂F₈
MDL Number: MFCD00039466
CAS-Nummer: 336-19-6
EINECS: 206-408-7
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge