1,4-Dioxan, extra trocken 99.8% stabilisiert, AcroSeal®
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
326891000 326890010 326890025
326891000.EA 73 EUR InStock
326891000. 326890010. 326890025.
1,4-Dioxan, extra trocken 99.8% stabilisiert, AcroSeal®
1,4-Dioxan
Formel: C₄H₈O₂
MW: 88.11 g/mol
Siedepunkt: 101 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 12 °C
Dichte: 1.034 g/cm³
Flash-Pt: 12 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006571
CAS-Nummer: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03330
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=64c930c52bed4490a4dd38741bf8cb01a966ce0f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.75 %
Stabilizer 2 to 5 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge