Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Bromfluoren 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Achtung

154220250 154221000
ACRO154220250EA 97.2 EUR InStock
ACRO154220250 ACRO154221000
2-Bromfluoren 95%
2-Bromfluoren


Formel: C₁₃H₉Br
MW: 245.12 g/mol
Siedepunkt: 185 °C (135 mmHg)
Melting Pt: 110…115 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001115
CAS-Nummer: 1133-80-8
EINECS: 214-480-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 115 °C
GC ≥94 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge