2-Bromfluoren 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
L07589.06 L07589.14
L07589.06EA 37.8 EUR InStock
L07589.06 L07589.14
2-Bromfluoren 95%
2-Bromfluoren
Purity: 95% CAS No.: 1133-80-8 Molecular Formula: C13H9Br Formula Weight: 245.12 Melting Point: 110-114° Boiling Point: 185°/135mm MDL No.: MFCD00001115
Formel: C₁₃H₉Br
MW: 245.12 g/mol
Siedepunkt: 185 °C (135 mmHg)
Melting Pt: 110…114 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001115
CAS-Nummer: 1133-80-8
EINECS: 214-480-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge