Kaliumcyanid 97% ACS
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
316455000 316450250 316451000 316450025
ACRO316455000EA 151 EUR InStock
ACRO316455000 ACRO316450250 ACRO316451000 ACRO316450025
Kaliumcyanid 97% ACS
Kaliumcyanid
Formel: KCN
MW: 65.12 g/mol
Siedepunkt: 1625 °C
Melting Pt: 634
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011397
CAS-Nummer: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
UN: 1680
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,07709
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤0.5 %
Sulfide (S) ≤0.003 %
Thiocyanate (SCN) Passes test (Limit about 0.02%)
Phosphate (PO4) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.04 %
Lead (Pb) ≤2 ppm
Sodium (Na) ≤0.5 %
Iron, total (as Fe) ≤0.03 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge