Magnetrührstäbchen, PTFE, quadratisch, BOLA
Lieferant: Bohlender
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
C361-03 C361-06
BOHLC361-03EA 51.9 EUR InStock
BOHLC361-03 BOHLC361-06
Magnetrührstäbchen, PTFE, quadratisch, BOLA
Rührer Magnetrührstäbchen
Quadratische Magnetrührstäbchen mit magnetischem Alnico 5-Kern mit PTFE-Ummantelung.
  • Chemikalienbeständig
  • Geeignet für große Gefäße, die bei niedriger Geschwindigkeit starke Turbulenzen erzeugen
Temperaturbeständigkeit: -200 bis +250 °C.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge