Kaliumhydrogencarbonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
60339-1KG 60339-500G
SIAL60339-1KGEA 103 EUR InStock
SIAL60339-1KG SIAL60339-500G
Kaliumhydrogencarbonat, Sigma-Aldrich®
Kaliumhydrogencarbonat
Formel: KHCO₃
Melting Pt: 292 °C
Dichte: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011402
CAS-Nummer: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 13,07691
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge