Kaliumchlorid 99,0-100,5% ACS
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
11595.A1 11595.A7 11595.30
11595.A1EA 74.2 EUR InStock
11595.A1 11595.A7 11595.30
Kaliumchlorid 99,0-100,5% ACS
Potassium chloride
Purity: 99.0-100.5% CAS No.: 7447-40-7 Molecular Formula: KCl Formula Weight: 74.55 Physical Form: Crystalline Density: 1.984 Refractive Index: 1.490 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 773° Boiling Point: 1500° subl. Solubility: Freely soluble in water. Soluble in glycerol, alcohol Merck Reference: 14,7621 MDL No.: MFCD00011360
In buffer solution, electrode cells, photography, lab reagent, fertilizer, spectroscopy
Formel: KCl
MW: 74.55 g/mol
Siedepunkt: 1500 °C (Subl.)
Melting Pt: 773
Dichte: 1.984
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,7621
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..