Kaliumchlorid 99,5-100,5%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ISO analytical reagent, Fluka™
Lieferant: HONEYWELL SPECIALTY CHEMICALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
31248.9050 31248-1KG 31248-4X5KG 31248-500G 31248-5KG 31248-6X1KG
HONE31248.9050EA 0 EUR InStock
HONE31248.9050 31248-1KG 31248-4X5KG 31248-500G 31248-5KG 31248-6X1KG
Kaliumchlorid 99,5-100,5%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ISO analytical reagent, Fluka™
Potassium chloride
Formel: KCl
MW: 74.55 g/mol
Siedepunkt: 1.413 °C (1.013 hPa)
Melting Pt: 772 °C
Dichte: 2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.5 %
Assay (calculated to the dried substance) 99.0 - 101.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Loss on drying (105°C, 3h) Max. 0.2 %
pH (5 %, 25 °C) 5-8
Acid. or alk. react. impurities complying
Free acid (as HCl) Max. 0.003 %
Free alkali (as KOH) Max. 0.003 %
Aluminium (Al) Max. 1 ppm
Barium (Ba) Max. 0.001 %
Calcium (Ca) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 2 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.0005 %
Sodium (Na) Max. 0.02 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Mg, earth alkali metals (as Ca) Max. 200 ppm
Bromide (Br) Max. 0.01 %
Iodide (I) Max. 0.002 %
Iodide (I) test complying
Phosphate (PO₄) Max. 0.0005 %
Sulfate (SO₄) Max. 20 ppm
Total N Max. 0.001 %
Appearance of the solution complying
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..