Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kaliumchlorid analytisches Reagens

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


06157.1600 06157.3600 06157.2600 06157.5600
KRAF06157.1600EA 22.2 EUR InStock
KRAF06157.1600 KRAF06157.3600 KRAF06157.2600 KRAF06157.5600
Kaliumchlorid analytisches Reagens
Potassium chloride


Formel: KCl
MW: 74.55 g/mol
Siedepunkt: 1420
Melting Pt: 773
Dichte: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge