Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriumchlorid analytisches Reagens

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


04160.2600 04160.3600 04160.4600 04160.5600 04160.6600 04160.7500
KRAF04160.2600EA 26.5 EUR InStock
KRAF04160.2600 KRAF04160.3600 KRAF04160.4600 KRAF04160.5600 KRAF04160.6600 KRAF04160.7500
Natriumchlorid analytisches Reagens
Natriumchlorid


Formel: NaCl
MW: 58.44 g/mol
Siedepunkt: 1413
Melting Pt: 801
Dichte: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Order Now

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge