Natriumchlorat 99+%, reinst
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
223220010 223222500 223220051
ACRO223220010EA 70.9 EUR InStock
ACRO223220010 ACRO223222500 ACRO223220051
Natriumchlorat 99+%, reinst
Sodium chlorate
Formel: ClNaO₃
MW: 106.44 g/mol
Siedepunkt: 300
Melting Pt: 248…261 °C
Dichte: 2.49 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003479
CAS-Nummer: 7775-09-9
EINECS: 231-887-4
UN: 1495
ADR: 5.1 II
REACH: 01-2119474389-23
Merck Index: 13,08670
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Water ≤0.05 %
Titration ≥99.0 %
Sodium chloride (NaCl) ≤1000 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge