Lithiumfluorid, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.05686.0050 1.05686.0500
1.05686.0050EA 316 EUR InStock
1.05686.0050 1.05686.0500
Lithiumfluorid, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Lithium fluoride
Formel: FLi
MW: 25.94 g/mol
Siedepunkt: 1676
Melting Pt: 870
Dichte: 2.64 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011090
CAS-Nummer: 7789-24-4
EINECS: 232-152-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,05553
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1.3 g/l (25 °C)
Melting Point 870 °C
Molar Mass 25.94 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 1676 °C (1013 hPa)
Density 2.64 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge