Natriumfluorid ≥99% ACS
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
11561.30 11561.A1
11561.30EA 58.7 EUR InStock
11561.30 11561.A1
Natriumfluorid ≥99% ACS
Sodium fluoride
Purity: 99% min CAS No.: 7681-49-4 Molecular Formula: NaF Formula Weight: 41.99 Physical Form: Powder Density: 2.78 Refractive Index: 1.336 Odour: Odourless Melting Point: 993° Boiling Point: 1704° Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol Merck Reference: 14,8618 UN No.: 1690 MDL No.: MFCD00003524
Steel degreasing agent, in tin electroplating, flux, heat treating salt compositions, fluoridation of drinking water, removing HF from exhaust systems to reduce air pollution, frosting glasses
Formel: NaF
MW: 41.99 g/mol
Siedepunkt: 1704 °C
Melting Pt: 993
Dichte: 2.78
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003524
CAS-Nummer: 7681-49-4
EINECS: 231-667-8
UN: 1690
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,8618
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=5de299c7c1002dab6bcd571d3b9397558a27a5dc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..