Natriumdicyanamid 97%, rein
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
176340250 176341000 176345000
ACRO176340250EA 59.7 EUR InStock
ACRO176340250 ACRO176341000 ACRO176345000
Natriumdicyanamid 97%, rein
Sodium dicyanoamide
Formel: C₂N₃Na
Melting Pt: >300 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003535
CAS-Nummer: 1934-75-4
EINECS: 217-703-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white to light pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≤2.0 % (NaCl)
Water ≤0.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge