Natriumdicyanamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
178322-25G 178322-100G
SIAL178322-25GEA 69.5 EUR InStock
SIAL178322-25G SIAL178322-100G
Natriumdicyanamid, Sigma-Aldrich®
Sodium dicyanoamide
Formel: C₂N₃Na
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003535
CAS-Nummer: 1934-75-4
EINECS: 217-703-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge