Mechanische Waage, Triple Beam Junior
Lieferant: OHAUS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
80252052 80252049
OHAU80252052EA 210 EUR InStock
OHAU80252052 OHAU80252049
Mechanische Waage, Triple Beam Junior
Waagen
The Triple Beam Junior balance provides accurate weighing results and can be operated easily.
  • Features notched and stepped beams, magnetic damping, zero-set compensator
  • Base and metal beam with stainless steel plate
Dimensions H×L×W: 168×451×161 mm
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..