Natriumcyanat 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A12413.0E A12413.22 A12413.36
A12413.0EEA 139 EUR InStock
A12413.0E A12413.22 A12413.36
Natriumcyanat 95%
Natriumcyanat
Purity: 95% CAS No.: 917-61-3 Molecular Formula: NaOCN Formula Weight: 65.01 Melting Point: 550° Beilstein Reference: 3594963 Merck Reference: 14,8604 MDL No.: MFCD00011121
Formel: CNNaO
Melting Pt: 550 °C
Dichte: 1,89
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011121
CAS-Nummer: 917-61-3
EINECS: 213-030-6
Merck Index: 14,8604
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge