Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriumhydroxid, Plätzchen analytisches Reagens

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

06020.2600 06020.3600 06020.5600 06020.6600 06020.7500
KRAF06020.2600EA 30.8 EUR InStock
KRAF06020.2600 KRAF06020.3600 KRAF06020.5600 KRAF06020.6600 KRAF06020.7500
Natriumhydroxid, Plätzchen analytisches Reagens
Sodium hydroxide


Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390
Melting Pt: 323
Dichte: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8 II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge