di-Natriumhydrogenphosphat, wasserfrei ≥99,5%, Electran für die Molekularbiologie
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Synonyms: Natriumorthophosphat dibasischdi-Natriumorthophosphatsek. Natriumphosphat
444423KEA 38.4 EUR InStock
444423K 444425M
di-Natriumhydrogenphosphat, wasserfrei ≥99,5%, Electran für die Molekularbiologie
di-Natriumhydrogenphosphat
Formel: Na₂HPO₄
MW: 141,96 g/mol
Melting Pt: 250 °C
Dichte: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003496
CAS-Nummer: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
UN: 0000
REACH: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Aussehen Weisses Pulver
Gehalt (acidimetrisch) Min. 99,5 %
Cl (Chlorid) Max. 0,005 %
Schwermetalle (als Pb) Max. 0,001 %
Absorption (260 nm) (0,1 mol/l) Max. 0,05
Absorption (280 nm) (0,1 mol/l) Max. 0,05
DNasen (Exo- und Endonucleasen) Nicht nachgewiesen
RNasen Nicht nachgewiesen
Proteasen Nicht nachgewiesen
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge