Natriumperrhenat ≥99,95% (Metall-Basis)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
62107.01 62107.03 62107.06
62107.01EA 41.6 EUR InStock
62107.01 62107.03 62107.06
Natriumperrhenat ≥99,95% (Metall-Basis)
Natriumperrhenat
Purity: 99.95% CAS No.: 13472-33-8 Molecular Formula: NaO4Re Formula Weight: 273.19 Physical Form: Crystalline Density: 5.390 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 300° UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00014231
Formel: NaO₄Re
Melting Pt: 300 °C
Dichte: 5,390
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014231
CAS-Nummer: 13472-33-8
EINECS: 236-742-9
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge