Lithiumsulfid ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
12839.04 12839.09 12839.18 12839.30
12839.04EA 53.2 EUR InStock
12839.04 12839.09 12839.18 12839.30
Lithiumsulfid ≥99,9% (Metall-Basis)
Lithium sulphide
Purity: 99.9% CAS No.: 12136-58-2 Molecular Formula: Li2S Formula Weight: 45.95 Physical Form: -200 Mesh Powder Density: 1.66 Appearance: Yellow Odour: Like rotten eggs Melting Point: 900-975° UN No.: 3134 MDL No.: MFCD00011085
Formel: Li₂S
Siedepunkt: 1527 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 900…975 °C
Dichte: 1,66
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011085
CAS-Nummer: 12136-58-2
EINECS: 235-228-1
UN: 3134
ADR: 4.3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge