Natriumsulfid 90+%, rein
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
310180100 310180500 310182500
ACRO310180100EA 132 EUR InStock
ACRO310180100 ACRO310180500 ACRO310182500
Natriumsulfid 90+%, rein
Natriumsulfid
Formel: Na₂S
MW: 78.05 g/mol
Siedepunkt: 174
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00003498
CAS-Nummer: 1313-82-2
EINECS: 215-211-5
UN: 1385
ADR: 4.2 II
REACH: 01-2119513694-38
Merck Index: 12,08830
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to beige Powder and/or lumps
Titration Iodimetric ≥90.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge