Natriumdithionit, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA/ALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
SIAL71699-250GEA 73.6 EUR InStock
SIAL71699-250G SIAL71699-50G SIAL71699-1KG
Natriumdithionit, Sigma-Aldrich®
Natriumdithionit
Formel: Na₂S₂O₄
MW: 174,11 g/mol
Melting Pt: 100 °C
Dichte: 2,19 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 101 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011640
CAS-Nummer: 7775-14-6
EINECS: 231-890-0
UN: 1384
ADR: 4.2,II
Merck Index: 13,08700
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge