Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriummetabisulfit analytisches Reagens

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

15292.1600 15292.3600 15292.5600 15292.6600 15292.7500
KRAF15292.1600EA 31.2 EUR InStock
KRAF15292.1600 KRAF15292.3600 KRAF15292.5600 KRAF15292.6600 KRAF15292.7500
Natriummetabisulfit analytisches Reagens
Natriummetabisulfit


Formel: Na₂S₂O₅
MW: 190.11 g/mol
Melting Pt: 150
Dichte: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00167602
CAS-Nummer: 7681-57-4
EINECS: 231-673-0
REACH: 01-2119531326-45
Merck Index: 12,08784
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110c9b08e7e977eb8c8a9a97bee16470ca9699c5&vid=110c9b08e7e977eb8c8a9a97bee16470ca9699c5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge